Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica
Código de producto. 12917151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
12917151 1/paq. cada uno
12974071 25/paq. paquete de 25
2 options
Código de producto. 12917151
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09201801
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos para GC Agilent y Varian
Especificaciones
Desactivación Desactivado
Cantidad 1/paq.
Longitud (métrico) 78,5 mm
Product Type Revestimientos de entrada para GC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,3 mm
Para utilizar con (equipo) GC Agilent Technologies, Varian