Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios Mixer/Mill™ Serie 8000
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marca:  Cole-Parmer™ 8005
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12508706
  • 3145.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Descripción
Accesorios disponibles:
  • Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
  • Juegos de bolas de molienda
  • Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
  • Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Especificaciones
Juego de viales de circonio
6,35 cm
2,69 pulg
Dos bolas de molienda de 1,27 cm (1/2 pulgadas)
2,5 in
Mixer/Mills 8000D, 8000M
6,83 cm
Zirconia
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Accesorios Mixer/Mill™ Serie 8000 > Juegos de viales; juego de viales de circonia; 63,5 x 68,3 mm