Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios Mixer/Mill™ Serie 8000
Código de producto. p-4878645 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero endurecido
Acero inoxidable
Carburo de tungsteno
Cerámica de alúmina
Zirconio
Ágata
Diámetro (métrico):
1,27 cm
1,9 cm
5,7 cm
5,71 cm
5,72 cm
6,03 cm
6,35 cm
Altura (métrico):
2,54 cm
4,76 cm
5,08 cm
6,83 cm
6,98 cm
7,62 cm
Tamaño de la unidad:
1 SET
1 set
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
15350512 Acero endurecido 1,9 cm 4,76 cm 1 SET
15320512 Acero endurecido 1,27 cm 2,54 cm 1 set
15370512 Carburo de tungsteno 1,9 cm 5,08 cm 1 set
15380512 Cerámica de alúmina 5,7 cm 6,98 cm 1 set
15349681 Acero endurecido 5,72 cm 7,62 cm 1 set
12508706 Zirconio 6,35 cm 6,83 cm cada uno
12528706 Acero inoxidable 5,72 cm 7,62 cm cada uno
15330522 Acero endurecido 6,03 cm 7,62 cm 1 set
12548706 Ágata 5,71 cm 6,98 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15350512 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3127
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Accesorios disponibles:
  • Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
  • Juegos de bolas de molienda
  • Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
  • Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Tipo de producto Juego de viales de acero endurecido
Capacidad (imperial) 0,16 oz
Capacidad (métrico) 5 mL
Composición Fe, Cr, Si, Mn, C
Diámetro (imperial) 0,74 in
Diámetro (métrico) 1,9 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideales para molienda de uso general
Para utilizar con (equipo) Mixer/Mills 8000D, 8000M
Dureza Desde 5,5 hasta 6
Altura (imperial) 1,87 pulg
Altura (métrico) 4,76 cm
Incluye Cilindro central, dos tapas deslizantes y una bola de acero de 0,63 cm
Material Acero endurecido
Volumen de la muestra (imperial) Molienda: de 0,01 a 0,03 oz, mezcla: 0,06 oz
Volumen de la muestra (métrico) Molienda: de 0,5 a 1 ml, mezcla: 2 mL
Peso (imperial) 0,002 lb
Peso (métrico) 1 g