Learn More
Spectrum™ Filtros MediaKap™ y MediaKap Plus HF
El filtro de éster de celulosa mixta DynaFiber™ de 0,2 μm ofrece una mayor superficie de filtración para un flujo más rápido que los filtros de disco con menos contaminación
Marca: Spectrum™ ME2M-10B-12S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esterilice con eficacia y aclare medios de cultivo o soluciones de tampón
- Diseño estrecho y más pequeño para bajo volumen de retención
- La rejilla de ventilación de polipropileno evita el bloqueo de aire
- Funciona con bomba peristáltica, vacío o jeringa
- Disponible en cinco tamaños diferentes que filtran el volumen designado en un intervalo de 15 a 20 minutos
- Estéril, apirógeno y biocompatible
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); integridad probada al 100 %
- La campana de carga opcional mantiene la esterilidad durante la carga de frascos
- Los filtros MediaKap Plus utilizan una membrana DynaFibre avanzada que aumenta aún más la eficacia de filtración y reduce considerablemente el tiempo necesario para filtrar un medio enriquecido con suero.
Especificaciones
0.25HB/0.25HB | |
Policarbonato, poliuretano | |
0,2 μm | |
100 cm2 | |
Esterilice con eficacia y aclare medios de cultivo o soluciones de tampón | |
12/caja | |
De 5 a 10 l |
MediaKap-10 | |
MCE | |
Estéril | |
1000 ml/min a 10 psig | |
Ventilación automática para evitar el bloqueo del aire, campana de llenado | |
Filtros para frascos |
Título del producto
Spectrum™ Filtros MediaKap™ y MediaKap Plus HF > MediaKap-10; de 5 a 10 l; 100cm2; entrada/salida: 1/4 in Manguera dentada; con campana de llenado
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido