Learn More
Spectrum™ Filtros MediaKap™ y MediaKap Plus HF
El filtro de éster de celulosa mixta DynaFiber™ de 0,2 μm ofrece una mayor superficie de filtración para un flujo más rápido que los filtros de disco con menos contaminación
219.30€ - 870.00€
Especificaciones
Material | Policarbonato, poliuretano |
---|---|
Material (membrana) | MCE |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilice con eficacia y aclare medios de cultivo o soluciones de tampón |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Conectores | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Conectores | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12811403
|
Spectrum™
ME2M-020-18S |
De 0,2 a 2 l | Luer Lock hembra/0.25HB | Ventilación automática para evitar el bloqueo del aire | N/A | ||||
10176794
|
Spectrum™
ME2M-020-18S |
De 0,2 a 2 l | Luer Lock hembra/0.25HB | Ventilación automática para evitar el bloqueo del aire |
525.00€
paquete de 18 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11745495
|
Spectrum™
ME2M-05B-12S |
De 2 a 5 l | Luer-Lock hembra/Deslizamiento Luer macho | Ventilación automática para evitar el bloqueo del aire, campana de llenado |
660.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11496988
|
Spectrum™
ME2M 100 18S |
De 5 a 10 l | 0.25HB/0.25HB | Automatic vent | N/A | ||||
11486988
|
Spectrum™
ME2M-10B-12S |
De 5 a 10 l | 0.25HB/0.25HB | Ventilación automática para evitar el bloqueo del aire, campana de llenado |
870.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11416998
|
Spectrum™
ME2M-25B-06S |
De 10 a 25 l | VarHB/VarHB | Ventilación automática para evitar el bloqueo del aire, campana de llenado |
595.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11426998
|
Spectrum™
ME2M-50B-03S |
De 25 l a 50 l | VarHB/VarHB | Ventilación automática para evitar el bloqueo del aire, campana de llenado |
429.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11446998
|
Spectrum™
MP2M 50B 03S |
25 to 50 L | VarHB/VarHB | Automatic vent, filling bell | N/A | ||||
11717723
|
Spectrum™
MP2M02018S |
De 0,2 a 2 l | Luer Lock hembra/0.25HB | Automatic vent | N/A | ||||
11737754
|
Spectrum™
MP2M-050-18S |
De 2 a 5 l | Luer Lock hembra/0.25HB | Automatic vent | N/A | ||||
11436998
|
Spectrum™
MP2M 25B 06S |
De 10 a 25 l | VarHB/VarHB | Automatic vent, filling bell | N/A | ||||
11406998
|
Spectrum™
MP2M 10B 12S |
De 5 a 10 l | 0.25HB/0.25HB | Automatic vent, filling bell | N/A | ||||
Descripción
- Esterilice con eficacia y aclare medios de cultivo o soluciones de tampón
- Diseño estrecho y más pequeño para bajo volumen de retención
- La rejilla de ventilación de polipropileno evita el bloqueo de aire
- Funciona con bomba peristáltica, vacío o jeringa
- Disponible en cinco tamaños diferentes que filtran el volumen designado en un intervalo de 15 a 20 minutos
- Estéril, apirógeno y biocompatible
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); integridad probada al 100 %
- La campana de carga opcional mantiene la esterilidad durante la carga de frascos
- Los filtros MediaKap Plus utilizan una membrana DynaFibre avanzada que aumenta aún más la eficacia de filtración y reduce considerablemente el tiempo necesario para filtrar un medio enriquecido con suero.
Especificaciones
Policarbonato, poliuretano | |
0,2 μm | |
Esterilice con eficacia y aclare medios de cultivo o soluciones de tampón |
MCE | |
Estéril | |
Filtros para frascos |