Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: 300 kd
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
265.00€ - 308.00€
Especificaciones
MWCO 300 kD
Ver más especificaciones
Includes:
  • 1m roll of Biotech CE Dialysis Tubing (16mm flatwidth)
  • 2 Universal tubing closures
  • 5 Tubing opening picks
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15340682
Ver documentos
Spectrum™
131456T
20 mm
308.00€
1 metro
11550970
Ver documentos
Spectrum™
131450T
10 mm
265.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
Los kits son ideales para comparar el rendimiento de MWCO de membrana para optimizar la separación o la purificación. Proporciona una longitud de 1 m de tubos de membrana de CE de grado Biotech (anchura plana de 16 mm), un par de tapones de tubos universales y 5 selecciones de apertura de tubos de membrana. Los tubos están envasados en húmedo en un conservante con ácida sódica al 0,05 % que se enjuaga fácilmente con agua. Nueve MWCO diferentes disponibles: De 0,1 a 0,5 kD, de 0,5 a 1,0 kD, de 3,5 a 5 kD, de 8 a 10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD y 1000 kD.
  • Porosidad controlada rígidamente para una mejor selectividad y separaciones que la RC de grado estándar
  • 9 MWCO disponibles que van desde 100 hasta 1 000 000 daltons
  • Ultrapura, sin impurezas de metales pesados o sulfuro
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • No se requiere eliminación de glicerina, limpieza o pretratamiento
Especificaciones
Especificaciones
300 kD
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: 300 kd