Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: 300 kd
Código de producto. 15340682
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15340682 20 mm 1 metro
11550970 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15340682 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 131456T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00€
    190.00€ / 1 metros
    Ahorro 142.00€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Includes
  • Tubo de CE de 1 m Biotech con ácida sódica al 0,05 %
  • Dos tapones de tubos universales
  • Cinco selecciones de apertura
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
Los kits son ideales para comparar el rendimiento de MWCO de membrana para optimizar la separación o la purificación. Proporciona una longitud de 1 m de tubos de membrana de CE de grado Biotech (anchura plana de 16 mm), un par de tapones de tubos universales y cinco selecciones de apertura de tubos de membrana. Los tubos están envasados en húmedo en un conservante con ácida sódica al 0,05 % que se enjuaga fácilmente con agua. Nueve MWCO diferentes disponibles: 0,1-0,5 kD, 0,5-1,0 kD, 3,5-5 kD, 8-10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD y 1000 kD.
  • Porosidad rígidamente controlada para una mejor selectividad y separaciones que el grado estándar RC
  • 9 MWCO disponibles que van desde 100 hasta 1 000 000 de daltons
  • Ultrapure, sin impurezas de metales pesados ni sulfuros
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • No se requiere eliminación de glicerina, limpieza o pretratamiento
Especificaciones
MWCO 300 kDa
Diámetro (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 3,1 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 1 m