Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos de poliéster Spectrum™ Spectra Mesh™
Compuestos por filamentos individuales tejidos en criba de malla
130.56€ - 173.40€
Especificaciones
Material Poliéster
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15390852
Ver documentos
Spectrum™
145 831
55 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15330972
Ver documentos
Spectrum™
148 272
47 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15360892
Ver documentos
Spectrum™
145 940
90 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Afinidad con el agua: Ligeramente hidrófobo
  • Resistencia/durabilidad: Alto
  • Adsorción: Bajo
  • Mejor resistencia: Álcalis y sustancias orgánicas
  • Resistencia al pH: pH de 3 a 13
  • Estabilidad térmica: hasta 140 °C
  • Esterilización: Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Poliéster
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Spectrum™ Filtros tejidos de poliéster Spectrum™ Spectra Mesh™