Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos de poliéster Spectrum™ Spectra Mesh™
Compuestos por filamentos individuales tejidos en criba de malla
Marca: Spectrum™ 145 831
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Filamentos individuales tejidos en criba de malla
- Caracterizados por aberturas de malla, porcentaje de área abierta y grosor de malla precisos
- Ligeramente hidrófobo
- Baja adsorción
- Resistente a los álcalis y sustancias orgánicas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
| Disco | |
| 10 μm | |
| 55 μm |
| Poliéster | |
| Purificación de agua potable, suelos en suspensión, aire/amianto, análisis de polvo de carbón, análisis de oligoelementos, fertilizantes, purificación de suero acuoso, purificación de suero orgánico | |
| 55 mm |
Título del producto
Spectrum™ Filtros tejidos de poliéster Spectrum™ Spectra Mesh™ > Diámetro: 55 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido