Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos de nailon Spectra Mesh™
Compuestos por filamentos individuales tejidos en criba de malla
Marca:  Spectrum™ 145908
243.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15380872
  • 319.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Descripción
Combina alta resistencia a la tracción con flexibilidad
  • Afinidad con el agua: Hidrófilo
  • Fuerza: Alto
  • Adsorción: Alto
  • Mejor resistencia: Productos corrosivos
  • Resistencia al pH: pH de 3 a 10
  • Estabilidad térmica: hasta 180 °C
  • Esterilización: Radiación
Especificaciones
Especificaciones
Disco
100 μm
Residuos peligrosos, purificación de agua potable, medición de lluvia ácida, suelos en suspensión, aire/amianto, análisis de polvo de carbón, oceanografía, análisis de elementos traza
Hidrófilo
Nailon
100 μm
78 μm
90 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Spectrum™ Filtros tejidos de nailon Spectra Mesh™ > hidrófilo; abertura de 100 um; grosor de 78 um; tamaño: 90 mm