Learn More
Spectrum™ Filtros tejidos de nailon Spectra Mesh™
Compuestos por filamentos individuales tejidos en criba de malla
en la oferta
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15380872
|
Spectrum™
145908 |
90 mm | 78 μm |
en la oferta
paquete de 10 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15310882
|
Spectrum™
145914 |
90 mm | 60 μm |
en la oferta
paquete de 10 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15370882
|
Spectrum™
145922 |
90 mm | 45 μm |
en la oferta
paquete de 10 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15300952
|
Spectrum™
148132 |
47 mm | 45 μm |
en la oferta
paquete de 10 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15310952
|
Spectrum™
148134 |
47 mm | 55 μm |
en la oferta
paquete de 10 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15300852
|
Spectrum™
145811 |
55 mm | 55 μm |
en la oferta
paquete de 10 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15330882
|
Spectrum™
145916 |
90 mm | 60 μm |
en la oferta
paquete de 10 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15340952
|
Spectrum™
148138 |
47 mm | 60 μm |
en la oferta
paquete de 10 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15380842
|
Spectrum™
145 809 |
55 mm | 64 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Combina alta resistencia a la tracción con flexibilidad
- Afinidad con el agua: Hidrófilo
- Fuerza: Alto
- Adsorción: Alto
- Mejor resistencia: Productos corrosivos
- Resistencia al pH: pH de 3 a 10
- Estabilidad térmica: hasta 180 °C
- Esterilización: Radiación
Especificaciones
Nailon |