Learn More
SPATA16 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | SPATA16 |
---|---|
Concentración | 0.19 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16887234
|
Proteintech
17357-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16877234
|
Proteintech
17357-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a testis-specific protein that belongs to the tetratricopeptide repeat-like superfamily. The encoded protein localizes to the Golgi apparatus and may play a role in spermatogenesis.Especificaciones
SPATA16 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q8C636, Q9BXB7 | |
294932, 70862, 83893 | |
SPATA16 Fusion Protein Ag10637 | |
Primary | |
-20°C | |
SPATA16 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
NYD SP12, SPATA16, spermatogenesis associated 16 | |
Spata16 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SPATA16 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech