Learn More
SPATA16 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16887234 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16887234 20 μL 20 microlitros
16877234 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16887234
Marca: Proteintech 173571AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a testis-specific protein that belongs to the tetratricopeptide repeat-like superfamily. The encoded protein localizes to the Golgi apparatus and may play a role in spermatogenesis.
Especificaciones
Antígeno SPATA16
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SPATA16
N.º de referencia del gen Q8C636, Q9BXB7
Alias de gen NYD SP12, SPATA16, spermatogenesis associated 16
Símbolos de los genes Spata16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SPATA16 Fusion Protein Ag10637
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 294932, 70862, 83893
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG