Learn More
BRAND™ Llave de paso lateral de repuesto con llave
El alojamiento de la llave de paso con punta de bureta incluye llave de vidrio intercambiable de PTFE o borosilicato con dispositivo de retención.
20.35€ - 40.45€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 ml |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Bureta |
N.° por paquete | 1 unidad |
Incluye | Dispositivo de retención |
Tipo | Llave de paso |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10278401
|
BRAND™
81167 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
40.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10750043
|
BRAND™
81142 |
Vidrio de borosilicato |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Alojamiento de llave de paso lateral con punta de bureta
- Llave de PTFE o vidrio de borosilicato intercambiable con dispositivo de retención
Especificaciones
50 ml | |
1 unidad | |
Llave de paso |
Bureta | |
Dispositivo de retención |