Learn More
BRAND™ Llave de paso lateral de repuesto con llave
El alojamiento de la llave de paso con punta de bureta incluye llave de vidrio intercambiable de PTFE o borosilicato con dispositivo de retención.
Marca: BRAND™ 81167
35.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Alojamiento de llave de paso lateral con punta de bureta
- Llave de PTFE o vidrio de borosilicato intercambiable con dispositivo de retención
Especificaciones
50 ml | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Dispositivo de retención |
Bureta | |
1 unidad | |
Llave de paso |