Learn More
BRAND™ Llave de paso lateral de repuesto con llave
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Vidrio de borosilicato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Alojamiento de llave de paso lateral con punta de bureta
- Llave de PTFE o vidrio de borosilicato intercambiable con dispositivo de retención
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Bureta |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Incluye | Dispositivo de retención |
| Tipo | Llave de paso |