Learn More
Bel-Art™ Raspadores SP Scienceware™
Raspadores lisos y resistentes a productos químicos útiles para eliminar residuos de filtros, limpiar recipientes, mezclar y distribuir sólidos en líquidos o esparcir pastas en grandes áreas.
94.75€ - 167.16€
Especificaciones
Tipo de producto | Raspador suave |
---|---|
Material | HDPE |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Color | Rojo |
Código de producto | Marca | Longitud del mango (métrico) | Longitud del mango (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del mango (métrico) | Longitud del mango (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10666351
|
Bel-Art™
F36832-0000 |
183 cm | 72 in |
167.16€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10470591
|
Bel-Art™
F36830-0000 |
25 cm | 10 in |
94.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10750851
|
Bel-Art™
F36831-0000 |
91 cm | 36 in |
135.73€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Dimensiones de la hoja: 12.7 cm (5 pulg) An x 15.2 cm (6 pulg) L
- Moldeada con plástico de HDPE
- La hoja se estrecha de 9.5 mm (0.375 pulg) al borde del cincel
- El extremo superior se extiende hasta un vástago hexagonal de 35 mm (1.375 pulg) de ancho
Especificaciones
Raspador suave | |
HDPE | |
Not Autoclavable | |
Rojo |