Learn More
Bel-Art™ Raspadores, polietileno duro de alta densidad
Código de producto. 10666351
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
25 cm
91 cm
183 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Tamaño de la unidad
10666351 183 cm cada uno
10470591 25 cm cada uno
10750851 91 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10666351 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F368320000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    137.37€ / paquete de 1
    Ahorro 32.63€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Raspadores lisos y resistentes a productos químicos útiles para eliminar residuos de filtros, limpiar recipientes, mezclar y distribuir sólidos en líquidos o esparcir pastas en grandes áreas.
  • Moldeada con plástico de HDPE
  • La hoja se estrecha a partir de 9,5 mm (0,375 in) hasta el borde de un cincel
  • El extremo superior se extiende en un vástago hexagonal de 35 mm (1,375 in). ancho
Especificaciones
Tipo de producto Raspador suave
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Rojo
Longitud (imperial) 6 in
Longitud del mango (imperial) 72 in
Longitud (métrico) 15,2 cm
Longitud del mango (métrico) 183 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Anchura (imperial) 5 in
Anchura (métrico) 12,7 cm