Learn More
Bel-Art™ Frasco aspirador de vacío SP Scienceware™
Ofrece una aspiración de vacío aséptica continua y sencilla de líquidos, incluidos medios de cultivo de tejidos, sobrenadantes y residuos químicos
249.96€ - 320.82€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Threaded |
Color | azul (translúcido) |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15219677
|
Bel-Art™
F19917-0002 |
3,8 L |
320.82€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12992550
|
Bel-Art™
F19917-0001 |
1,9 L |
249.96€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Cuando se utiliza con una fuente de vacío, permite la aspiración de una punta de pipeta, Pasteur o pipeta serológica introducida en el tubo de recogida
- Frasco de polipropileno resistente a productos químicos y corrosión y marco de acero recubierto de epoxi
- El diseño compacto no permite trabajar en espacios de trabajo concurridos ni en campanas extractoras
- El mecanismo integrado evita el flujo de líquido hacia la fuente de vacío
- Adecuado para usar con placas, matraces y tubos
- El frasco y el tapón pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C
- Utiliza tubos de recogida flexibles 6,35 × 9,52 mm (1/4 × 3/8 in, D.I. × D.E.)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Threaded | |
Reusable | |
Para placas Petri, placas, matraces y tubos | |
Polipropileno | |
Threaded | |
Cilíndrico |
Polipropileno | |
azul (translúcido) | |
Para una aspiración al vacío continua y sin esfuerzo de una gran variedad de líquidos, incluidos medios de cultivo de tejidos, sobrenadantes y desechos químicos. | |
Tubulations | |
Ancha | |
Frasco aspirador de vacío | |
No estéril |