Descripción
- Cuando se utiliza con una fuente de vacío, permite la aspiración de una punta de pipeta, Pasteur o pipeta serológica introducida en el tubo de recogida
- Frasco de polipropileno resistente a productos químicos y corrosión y marco de acero recubierto de epoxi
- El diseño compacto no permite trabajar en espacios de trabajo concurridos ni en campanas extractoras
- El mecanismo integrado evita el flujo de líquido hacia la fuente de vacío
- Adecuado para usar con placas, matraces y tubos
- El frasco y el tapón pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C
- Utiliza tubos de recogida flexibles (6,35 cm [1/4 pulg.] D. I. × 9,5 cm [3/8 pulg.] D. E.)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 1 gal |
| Capacidad (métrico) | 3,8 L |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Threaded |
| Color | azul (translúcido) |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una aspiración al vacío continua y sin esfuerzo de una gran variedad de líquidos, incluidos medios de cultivo de tejidos, sobrenadantes y desechos químicos. |
| Para utilizar con (equipo) | Para placas Petri, placas, matraces y tubos |
| Incluye | Tubulations |
| Mostrar más |