Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de centrífuga flotantes SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Posiciones:
24
60
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Los tubos se mantienen de forma segura en la gradilla para garantizar que los tubos no emerjan ni floten; mientras que al presionar las patas de la gradilla sobre el banco de trabajo, se elevarán los tubos y estos se podrán retirar fácilmente
- Fabricada con resistente plástico de polipropileno blanco resistente a la corrosión
- Las asas finales permiten un fácil transporte y apilamiento
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradillas para tubos de centrífuga flotantes |
| Descripción | Gradillas para tubos de centrífuga flotantes |
| matriz, red, conjunto | 15 x 4 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (de 1,5 a 2,0 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 60 |
| Forma | Rectangular |
| Estantes | None |
| Mostrar más |