Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de centrífuga flotantes SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Los tubos se mantienen de forma segura en la gradilla para garantizar que los tubos no emerjan ni floten; mientras que al presionar las patas de la gradilla sobre el banco de trabajo, se elevarán los tubos y estos se podrán retirar fácilmente
- Fabricada con resistente plástico de polipropileno blanco resistente a la corrosión
- Las asas finales permiten un fácil transporte y apilamiento
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradillas para tubos de centrífuga flotantes |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (de 1,5 a 2,0 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 60 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de MCT de 1,5 a 2 ml (diámetro de 10 a 12 mm) |
| Mostrar más |