Learn More
Bel-Art™ Cortador de tubos de plástico SP Scienceware™
Para su uso con el cortador de tubos tamaño bolsillo Bel-Art™. El cortador de tubos de plástico SP Scienceware™ es una hoja de repuesto de acero endurecido.
16.23€
Especificaciones
Longitud global (imperial) | 3 pulg |
---|---|
Longitud global (métrico) | 76,2 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10476834
|
Bel-Art™
H21011-0000 |
Hoja de repuesto |
16.23€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- La cortadora portátil de tamaño bolsillo corta tubos flexibles de 1.6 hasta 19 mm de diámetro externo
- La hoja de acero endurecida reemplazable hace cortes limpios y rectos
- Hojas de acero de repuesto: 76 mm de longitud, 24 unidades por caja
Especificaciones
3 pulg | |
76,2 mm |
No recomendado para tubos de látex.