Learn More
Bel-Art™ Cortador de tubos de plástico SP Scienceware™
Código de producto. 10476834
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Hoja de repuesto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10476834 Hoja de repuesto cada uno
1 options
Código de producto. 10476834 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H210110000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con el cortador de tubos tamaño bolsillo Bel-Art™. El cortador de tubos de plástico SP Scienceware™ es una hoja de repuesto de acero endurecido.
  • Hoja de repuesto de acero endurecido para usar con Bel-Art™ cortador de tubos de bolsillo 22-088-245
  • Hace cortes limpios y rectos
Especificaciones
Material Acero
Longitud global (imperial) 3 pulg
Longitud global (métrico) 76,2 mm
Para utilizar con Cortador de tubos
Tipo de producto Hoja de repuesto
No recomendado para tubos de látex.