Learn More
Sonics Materials™ Cerramiento acústico
La carcasa de reducción de sonido completa y robusta permite un procesamiento ampliado sin molestias al reducir ese ruido en 35 dB.
620.00€ - 1195.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cerramiento acústico |
---|---|
Cantidad de embalaje | 1 Cada una |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10748344
|
Sonics Materials
630-0427 |
762mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11713589
|
Sonics Materials™
630-0451 |
510mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11712483
|
Sonics Materials™
630-0474 |
914 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Carcasa de reducción de sonido para VCF 1500
- Aunque las vibraciones ultrasónicas están por encima del rango audible humano, el procesamiento ultrasónico produce un sonido agudo en forma de armónicos, que emanan de las paredes del recipiente y de la superficie del líquido .
- La carcasa de reducción de sonido permite un procesamiento ampliado sin molestias al reducir ese ruido en 35 dB.
- El cable del convertidor se introduce a través de una abertura en la parte superior.
- Los cuatro puertos de acceso laterales alojan los tubos que suministran el refrigerante y la muestra al recipiente de procesamiento mientras la puerta está cerrada.
- La unidad está frente al exterior con laminado blanco y al interior con material blanco impermeable de reducción de ruido.
Especificaciones
Cerramiento acústico | |
1 Cada una |