Learn More
Sonics Materials™ Cerramiento acústico
La carcasa de reducción de sonido completa y robusta permite un procesamiento ampliado sin molestias al reducir ese ruido en 35 dB.
Marca:  Sonics Materials™ 630-0427
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10748344
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Carcasa de reducción de sonido para VCF 1500
  • Aunque las vibraciones ultrasónicas están por encima del rango audible humano, el procesamiento ultrasónico produce un sonido agudo en forma de armónicos, que emanan de las paredes del recipiente y de la superficie del líquido .
  • La carcasa de reducción de sonido permite un procesamiento ampliado sin molestias al reducir ese ruido en 35 dB.
  • El cable del convertidor se introduce a través de una abertura en la parte superior.
  • Los cuatro puertos de acceso laterales alojan los tubos que suministran el refrigerante y la muestra al recipiente de procesamiento mientras la puerta está cerrada.
  • La unidad está frente al exterior con laminado blanco y al interior con material blanco impermeable de reducción de ruido.
Especificaciones
Especificaciones
Cerramiento acústico
762mm
1 Cada una
76mm
355mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sonics Materials™ Cerramiento acústico > Altura: 762mm