Learn More
Sonics Materials™ Cerramiento acústico
La carcasa de reducción de sonido completa y robusta permite un procesamiento ampliado sin molestias al reducir ese ruido en 35 dB.
Marca: Sonics Materials™ 630-0474
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Carcasa de reducción de sonido para VCF 1500
- Aunque las vibraciones ultrasónicas están por encima del rango audible humano, el procesamiento ultrasónico produce un sonido agudo en forma de armónicos, que emanan de las paredes del recipiente y de la superficie del líquido .
- La carcasa de reducción de sonido permite un procesamiento ampliado sin molestias al reducir ese ruido en 35 dB.
- El cable del convertidor se introduce a través de una abertura en la parte superior.
- Los cuatro puertos de acceso laterales alojan los tubos que suministran el refrigerante y la muestra al recipiente de procesamiento mientras la puerta está cerrada.
- La unidad está frente al exterior con laminado blanco y al interior con material blanco impermeable de reducción de ruido.
Especificaciones
Cerramiento acústico | |
914 mm | |
406 mm | |
1 Cada una |