Learn More
Notrax Sof-Tred™: espuma de vinilo microcelular con patrón de material grueso, gris
Notrax Sof-Tred™:comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 9,4 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico.
Marca:  Notrax 411C0336GY
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17752078
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • El patrón de material grueso proporciona tracción no direccional y es fácil de limpiar
  • Comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 94 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico
  • Los cuatro lados están biselados y sellados para minimizar los riesgos tropiezo
Especificaciones
Especificaciones
Gris
1830 cm
Alfombrillas industriales y comerciales
60 ft
Vinilo microcelular
91 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Notrax Sof-Tred™: espuma de vinilo microcelular con patrón de material grueso, gris > Alfombrillas; longitud: 1830 cm; anchura: 91 cm