Learn More
Notrax Sof-Tred™: espuma de vinilo microcelular con patrón de material grueso, gris
Notrax Sof-Tred™:comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 9,4 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico.
30.00€ - 70.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Material | Vinilo microcelular |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17732088
|
Notrax
411S0323GY |
91 cm | 60 cm |
30.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17772088
|
Notrax
411S0335GY |
150 cm | 91 cm |
70.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17712078
|
Notrax
411C0324GY |
1830 cm | 60 cm | N/A | ||||||
17752078
|
Notrax
411C0336GY |
1830 cm | 91 cm | N/A | ||||||
17792078
|
Notrax
411C0348GY |
1830 cm | 122 cm | N/A | ||||||
Descripción
- El patrón de material grueso proporciona tracción no direccional y es fácil de limpiar
- Comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 94 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico
- Los cuatro lados están biselados y sellados para minimizar los riesgos tropiezo
Especificaciones
Gris | |
Vinilo microcelular | |
Alfombrillas industriales y comerciales |