Learn More
Tiosulfato de sodio 0,1 mol/l (0,1 N) en solución acuosa, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Reactivo de laboratorio
161.00€ - 220.00€
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
Nombre IUPAC sulfanidesulfonato de pentahidrato de disodio
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10526622
Ver documentos
JT Baker
7101.1000
1 L
161.00€
1 litro
10698331
Ver documentos
JT Baker
7101.9010
10 L
220.00€
10 litros
7772-98-7
158.10
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
sulfanidesulfonato de pentahidrato de disodio
Na2O3S2
MFCD00003499
Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
7772-98-7
MFCD00003499
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
sulfanidesulfonato de pentahidrato de disodio
0.0997 - 0.1003 mol/L
Na2O3S2
Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
158.10
Frasco de plástico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Ambiente
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Tiosulfato de sodio 0,1 mol/l (0,1 N) en solución acuosa, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™