Learn More
Tiosulfato de sodio 0,1 mol/l (0,1 N) en solución acuosa, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10698331 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10698331 10 L 10 litros
10526622 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10698331 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7101.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.52€
    98.48€ / 10 litros
    Ahorro 41.04€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Reactivo de laboratorio
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
Nombre IUPAC sulfanidesulfonato de pentahidrato de disodio
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Cantidad 10 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0997 - 0.1003 mol/L
Envase Recipiente de plástico