Learn More
Solución estandarizada de tiosulfato sódico, 0,01 N, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11363777
Solución estandarizada de tiosulfato sódico, 0,01 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050114
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
Código de producto. 11363777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035643.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Sodium thiosulfate, 0.01N standardized solution is used in volumetric analysis to estimate the concentration of certain compounds in solution (hydrogen peroxide) as well as chlorine content in bleaching powder and water. It is used as a titrant in iodometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium saltMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24477
Nombre IUPAC disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate
Nombre de nota Standardized Solution
Fórmula lineal Na2S2O3
Concentración 0.01N
Información de solubilidad Immiscible with alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2544617 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2025 Código de producto035643.K7,035643.M4,035643.K2
Número de lote62500351 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/07/2025 Código de producto035643.K7,035643.M4,035643.K2
Número de loteP26L522 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/06/2025 Código de producto035643.K7,035643.M4,035643.K2
Número de lote62500275 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/05/2025 Código de producto035643.K7,035643.M4,035643.K2
Número de lote2533574 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Código de producto035643.K7,035643.M4,035643.K2
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estandarizada de tiosulfato sódico, 0,01 N, Thermo Scientific Chemicals >