Learn More
Solución estandarizada de tiosulfato sódico, 0,01 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
11343777 20 L 20 litros
11363777 1 L 1 litro
11353777 4 L 4 litros
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11343777
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035643.M4
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Sodium thiosulfate, 0.01N standardized solution is used in volumetric analysis to estimate the concentration of certain compounds in solution (hydrogen peroxide) as well as chlorine content in bleaching powder and water. It is used as a titrant in iodometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
Nombre IUPAC disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate
Nombre de nota Standardized Solution
Fórmula lineal Na2S2O3
Concentración 0.01N
Información de solubilidad Immiscible with alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1
Cantidad 20 L
Forma física Líquido
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.