Learn More
Tiocianato de sodio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
38.05€ - 140.00€
CAS 540-72-7
Fórmula molecular CNNaS
Peso molecular (g/mol) 81.07
Número MDL MFCD00011123
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nombre IUPAC sodio; tiocianato
SMILES [Na+].[S-]C#N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10572655
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
196762500
250 g Frasco de plástico
38.05€
250 g
10266300
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
196765000
500 g Frasco de plástico
71.60€
500 g
10379133
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
196760025
2.5 kg Frasco de plástico
140.00€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tiocianato de sodio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals