Learn More
Tiocianato de sodio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10379133 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10379133 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10572655 250 g Frasco de plástico 250 g
10266300 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10379133 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196760025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    126.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 22.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-72-7
Fórmula molecular CNNaS
Peso molecular (g/mol) 81.07
Número MDL MFCD00011123
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nombre IUPAC sodio; tiocianato
SMILES [Na+].[S-]C#N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Sodium thiocyanate
Punto de fusión 287.0°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
pH 5.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino o cristales y trozos
Cantidad 2.5 kg
Pérdida por secado 2.5% max.
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Fórmula lineal NaSCN
Fieser 01,1105
Índice Merck 15, 9480
Información de solubilidad Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.07
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.