Learn More
Solución de sodio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
55.00€ - 126.00€
CAS | 7440-23-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Na |
Peso molecular (g/mol) | 22.99 |
Número MDL | MFCD00085307 |
Clave InChI | KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Na] |
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
12932195
![]() |
Fisher Chemical
A 042 100 |
100 mL | Frasco |
55.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12942195
![]() |
Fisher Chemical
A 042 250 |
250 mL | Frasco |
77.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12952195
![]() |
Fisher Chemical
A 042 500 |
500 mL | Frasco |
126.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Chemical Identifiers
7440-23-5 | |
22.99 | |
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N |
Na | |
MFCD00085307 | |
[Na] |
Specifications
Sodium | |
Líquido | |
1 g/L | |
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N | |
[Na] | |
H2O |
7440-23-5 | |
Na | |
MFCD00085307 | |
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica | |
Ion de sodio(1+) | |
22.99 |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución de sodio para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™