Learn More
Solución de sodio para cromatografía iónica, matriz 1 g/LH 2 O, Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L |
| Tipo | Solución estándar de un solo componente |
| Nombre IUPAC | Ion de sodio(1+) |
| Solvent or Matrix | Agua |
| Cantidad | 100 mL |