Learn More
Gel de sílice y sodio, 35 a 40 % de metal alcalino en gel de sílice, fase I, Thermo Scientific™
Produce aniones y dianiones radicales por reducción, desclora haluros de alquilo y arilo y desulfura compuestos
47.12€ - 622.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15466625
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044893.14 |
25 g |
196.00€
25 g |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15456625
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044893.06 |
5 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15476625
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044893.22 |
100 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||