Learn More
Gel de sílice y sodio, 35 a 40 % de metal alcalino en gel de sílice, fase I, Thermo Scientific™
Produce aniones y dianiones radicales por reducción, desclora haluros de alquilo y arilo y desulfura compuestos
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044893.22
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2813 Chem class : 4.3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15476625
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Sodium-silica gel
Negro
100 g
Reacts with water.
0.7
35-40% alkali metal in silica gel, Stage I
Polvo
MFCD01941718
Moisture sensitive
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos