Learn More
Gel de sílice y sodio, 35 a 40 % de metal alcalino en gel de sílice, fase I, Thermo Scientific™
Produce aniones y dianiones radicales por reducción, desclora haluros de alquilo y arilo y desulfura compuestos
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044893.14
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2813 Chem class : 4.3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15466625
  • 196.00€ / 25 g
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Sodium-silica gel
Negro
25 g
Reacts with water.
0.7 g/cm3
35-40% alkali metal in silica gel, Stage I
Polvo
MFCD01941718
Moisture sensitive
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos