Learn More
Sodium phosphate monobasic monohydrate, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (T)
41.32€ - 94.26€
CAS | 10049-21-5 |
---|---|
Fórmula molecular | H5NaO5P |
Peso molecular (g/mol) | 139.00 |
Número MDL | MFCD00149208 |
Clave InChI | BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 |
PubChem CID | 516949 |
Nombre IUPAC | sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato |
SMILES | O.[Na+].OP(O)(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15656790
|
Honeywell-Fluka
71504-250G |
250 g |
41.32€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15646790
|
Honeywell-Fluka
71504-1KG |
1 kg |
94.26€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
10049-21-5 | |
139.00 | |
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N | |
516949 | |
O.[Na+].OP(O)(O)=O |
H5NaO5P | |
MFCD00149208 | |
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 | |
sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato |
Especificaciones
Sodium phosphate monobasic monohydrate | |
H5NaO5P | |
MFCD00149208 | |
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 | |
O.[Na+].OP(O)(O)=O | |
139.00 | |
137.99g/mol | |
ACS/Puriss. p.a. |
10049-21-5 | |
NaH2PO4 · H2O | |
NONH for all modes of transport | |
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N | |
sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato | |
516949 | |
≥99% (T) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium phosphate monobasic monohydrate
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sodium phosphate monobasic monohydrate, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™