Learn More
Monohidrato monobásico de fosfato sódico, puriss. p.a., ACS Reagent, Solstice
Código de producto. 15646790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15646790 1 kg 1 Kg
15656790 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15646790 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 715041KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00€
    89.18€ / 1 Kg
    Ahorro 10.82€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Puriss. pa, reactivo ACS, ≥ 99,0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate monobasic monohydrate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NaH2PO4 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,99g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)
Grado ACS/Puriss. p.a.