Learn More
Fosfato de sodio, monobásico, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
31.20€ - 536.00€
CAS 7558-80-7
Fórmula molecular H2NaO4P
Peso molecular (g/mol) 119.98
Número MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clave InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10751135
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
389872500
250 g Frasco de plástico
31.20€
250 g
10135013
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
389870010
1 kg Frasco de plástico
80.60€
1 Kg
11350836
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
389870025
2.5 kg Frasco de plástico
162.00€
2.50 Kg
11914291
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
389870100
10 kg Tambor de plástico
536.00€
10 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-449-2
Nombre del producto
  • Sodium phosphate, monobasic
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Fosfato de sodio, monobásico, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals