Learn More
Fosfato de sodio, monobásico, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11914291
Fosfato de sodio, monobásico, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
10 kg, Tambor de plástico, 10 KG
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
250 GR
Código de producto. 11914291
Marca: Thermo Scientific Acros 389870100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
CAS 7558-80-7
Fórmula molecular H2NaO4P
Peso molecular (g/mol) 119.98
Número MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clave InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, monobasic
Color Blanco
pH 4.1 to 4.7 (5% soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NaH2PO4
Índice Merck 15,879
Información de solubilidad Solubility in water: 850g/L (20°C).
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.98
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Sodium phosphate, monobasic
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Fosfato de sodio, monobásico, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >