Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,6 Código de producto.: 15442979
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,6
Código de producto. 15442979
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. 15442979
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60158.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate buffer soln.
Concentración 0.5 M
pH 7.6
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00146206
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteS07L505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/06/2025 Código de productoJ60158.AP,J60158.AK
Número de loteZ28K509 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Código de productoJ60158.AP,J60158.AK
Número de loteM08K518 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/02/2024 Código de productoJ60158.AP,J60158.AK
Número de loteW28J516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2023 Código de productoJ60158.AP,J60158.AK
Número de loteR02J540 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/06/2023 Código de productoJ60158,J60158.AP,J60158.AK
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,6 >