Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,6
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate buffer soln. |
| Concentración | Solución de tampón de 0,5 M |
| pH | 7.6 |
| Forma física | Líquida |
| Cantidad | 250 mL |
| Número MDL | MFCD00146206 |