Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,5
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J62041.K2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454499
  • 118.00€ / 1 litro
Descripción
Buffer solutions play a substantial role in industrial and physiological processes. Buffer solutions of known and precise pH value allow to set the testing system to measure the samples of unknown pH more precisely and accurately. It is also used in the preparation of mobile phase in high performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las soluciones tampón desempeñan un papel importante en los procesos industriales y fisiológicos. Las soluciones tampón de valor de pH conocido y preciso permiten establecer el sistema de análisis para medir las muestras de pH desconocido de forma más precisa y exacta. También se utiliza en la preparación de la fase móvil en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Solubilidad
Miscible con agua. No miscible con alcohol.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sodium phosphate buffer soln.
7.5
1 L
Miscible with water. Immiscible with alcohol.
Solución de tampón de 0,2 m
Líquido
MFCD00146206
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteR01L507 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog NumberJ62041.K2,J62041.AP
Número de loteQ28L506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog NumberJ62041.K2,J62041.AP
Número de loteM16L560 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2025 Catalog NumberJ62041.K2,J62041.AP
Número de loteW23K512 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2024 Catalog NumberJ62041.K2,J62041.AP
Número de loteW23K511 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2024 Catalog NumberJ62041.K2,J62041.AP
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,5 > 1 l