Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,5
Descripción
Buffer solutions play a substantial role in industrial and physiological processes. Buffer solutions of known and precise pH value allow to set the testing system to measure the samples of unknown pH more precisely and accurately. It is also used in the preparation of mobile phase in high performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Las soluciones tampón desempeñan un papel importante en los procesos industriales y fisiológicos. Las soluciones tampón de valor de pH conocido y preciso permiten establecer el sistema de análisis para medir las muestras de pH desconocido de forma más precisa y exacta. También se utiliza en la preparación de la fase móvil en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Solubilidad
Miscible con agua. No miscible con alcohol.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate buffer soln. |
| Concentración | Solución de tampón de 0,2 m |
| pH | 7.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Número MDL | MFCD00146206 |
| Información de solubilidad | Miscible with water. Immiscible with alcohol. |