Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución tampón de 0,2 M, pH 7,4
87.15€ - 123.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Concentración | Solución de tampón de 0,2 m |
pH | 7.4 |
Forma física | Líquido |
Número MDL | MFCD00146206 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15494569
|
Thermo Scientific Chemicals
|
500 mL |
87.15€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15404579
|
Thermo Scientific Chemicals
J62152.K2 |
1 L |
123.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Buffer solutions play a substantial role in industrial and physiological processes. Buffer solutions of known and precise pH value allow to set the testing system to measure the samples of unknown pH more precisely and accurately. It is also used in the preparation of mobile phase in high performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLas soluciones tampón desempeñan un papel importante en los procesos industriales y fisiológicos. Las soluciones tampón de valor de pH conocido y preciso permiten establecer el sistema de análisis para medir las muestras de pH desconocido de forma más precisa y exacta. También se utiliza en la preparación de la fase móvil en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Solubilidad
Miscible con agua. No miscible con alcohol.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes.
Especificaciones
Sodium phosphate buffer soln. | |
7.4 | |
MFCD00146206 |
Solución de tampón de 0,2 m | |
Líquido | |
Miscible with water. Immiscible with alcohol. |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes