Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución tampón de 0,2 M, pH 7,4 Código de producto.: 15404579
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución tampón de 0,2 M, pH 7,4
Código de producto. 15404579
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15404579
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62152.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Buffer solutions play a substantial role in industrial and physiological processes. Buffer solutions of known and precise pH value allow to set the testing system to measure the samples of unknown pH more precisely and accurately. It is also used in the preparation of mobile phase in high performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las soluciones tampón desempeñan un papel importante en los procesos industriales y fisiológicos. Las soluciones tampón de valor de pH conocido y preciso permiten establecer el sistema de análisis para medir las muestras de pH desconocido de forma más precisa y exacta. También se utiliza en la preparación de la fase móvil en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Solubilidad
Miscible con agua. No miscible con alcohol.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 7.4
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Número MDL MFCD00146206
Información de solubilidad Miscible with water. Immiscible with alcohol.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteS22L550 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/07/2025 Código de productoJ62152.K2,J62152.AP
Número de loteT27L506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/07/2025 Código de productoJ62152.K2,J62152.AP
Número de loteN14L544 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Código de productoJ62152.K2,J62152.AP
Número de loteY18K542 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2024 Código de productoJ62152.K2,J62152.AP
Número de loteY18K543 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2024 Código de productoJ62152.K2,J62152.AP
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución tampón de 0,2 M, pH 7,4 >